Learn More
Fisherbrand™ Matraces de agitación
Código de producto. 11725263 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
2800 mL
Forma del fondo:
Abombado
Plano
Tipo de tapón:
Sin ventilación
Ventilado
Tamaño de la unidad:
24 PCS
paquete de 12
paquete de 24
paquete de 4
paquete de 6
Código de producto. 11725263
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Reduzca el riesgo de contaminación cruzada.
  • Apirógenos y no citotóxicos
  • Policarbonato transparente y duradero con graduaciones moldeadas
  • Tapón de polipropileno con poro de PTFE de 0,22 μm
  • Envases individuales para facilitar el almacenamiento y la manipulación
  • Fondo plano para uso en mesa o fondo con deflector para uso en mesa de agitación
  • Tapón de rosca ventilado o no ventilado NO esterilizable en autoclave
  • Matraz esterilizable en autoclave
  • Estéril
Certifications
Certificación de esterilidad en 10-6 SAL de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 16,9 oz
Material del cierre Polipropileno
Color Transparente
Capacidad (métrico) 500 mL
Material Policarbonato
Para utilizar con (aplicación) Para cultivo de células en suspensión, preparación de medios y almacenamiento
Incluye 0,22μm Poro de PTFE
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Graduated Sí
Esterilidad Estéril
Clase Clase VI
Forma del fondo Plano
Tipo de tapón Ventilado