Learn More
Fisherbrand™ Matraces de agitación
Matraces de agitación para cultivos celulares en suspensión, preparación de medios y almacenamiento.
Marca: Fisherbrand™ 304118-0125
110.40 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21939" para aplicar la oferta.
Descripción
Reduzca el riesgo de contaminación cruzada.
- Apirógenos y no citotóxicos
- Policarbonato transparente y duradero con graduaciones moldeadas
- Tapón de polipropileno con poro de PTFE de 0,22 μm
- Envases individuales para facilitar el almacenamiento y la manipulación
- Fondo plano para uso en mesa o fondo con deflector para uso en mesa de agitación
- Tapón de rosca ventilado o no ventilado NO esterilizable en autoclave
- Matraz esterilizable en autoclave
- Estéril
Certifications
Certificación de esterilidad en 10-6 SAL de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Especificaciones
4,22 oz | |
Transparente | |
Policarbonato | |
0,22μm Poro de PTFE | |
Sí | |
Clase VI | |
Sin ventilación |
Polipropileno | |
125 mL | |
Para cultivo de células en suspensión, preparación de medios y almacenamiento | |
Autoclavable | |
Estéril | |
Plano |