Learn More
Fisherbrand™ Matraces de agitación
Produktkod. 11785253 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacidad (métrico):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
2800 mL
Forma del fondo:
Abombado
Plano
Tipo de tapón:
Sin ventilación
Ventilado
Förpackningsstorlek
24 PCS
paquete de 12
paquete de 24
paquete de 4
paquete de 6
Produktkod. 11785253
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reduzca el riesgo de contaminación cruzada.
  • Apirógenos y no citotóxicos
  • Policarbonato transparente y duradero con graduaciones moldeadas
  • Tapón de polipropileno con poro de PTFE de 0,22 μm
  • Envases individuales para facilitar el almacenamiento y la manipulación
  • Fondo plano para uso en mesa o fondo con deflector para uso en mesa de agitación
  • Tapón de rosca ventilado o no ventilado
  • Esterilizable en autoclave (matraz y tapón)
  • Estéril
Certifikat
Certificación de esterilidad en 10-6 SAL de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Capacidad (imperial) 16,9 oz
Material del cierre Polipropileno
Color Transparente
Capacidad (métrico) 500 mL
Material Policarbonato
Para utilizar con (aplicación) Para cultivo de células en suspensión, preparación de medios y almacenamiento
Incluye 0,22μm Poro de PTFE
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Graduated Sí
Esterilidad Estéril
Clase Clase VI
Forma del fondo Plano
Tipo de tapón Sin ventilación
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.