Learn More
Fisherbrand™ Tapones con septum rebajado de silicona
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
Entre 13,75 y 14,25 mm
Entre 14,50 y 15,50 mm
Entre 20,00 y 21,00 mm
Entre 9,22 y 9,75 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | Entre 9,22 y 9,75 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Los tapones con septo no tóxicos y esterilizables en autoclave, están rebajados y dentados externamente, para crear un sellado interior eficaz |
| Para utilizar con (equipo) | Para recipientes con un D.I. de 9,22 a 9,75 mm |
| Color | Translúcido |
| Material | Silicona |
| Tipo de producto | Tapón con septo rebajado de silicona |