Learn More
Fisherbrand™ Dispensador de cinta de un solo rollo
GREENER_CHOICE
Admite varios anchos de cinta, en núcleos de 7,62 cm (3 pulg), para facilitar la dispensación.
Marca:  Fisherbrand™ 15936
28.72 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21676" para aplicar la oferta.
Código de producto. 17103895
  • 38.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Admite varios anchos de cinta, en núcleos de 7,62 cm (3 pulg), para facilitar la dispensación.
  • Para cintas de 1,3, 1,9 o 2,5 cm de ancho con núcleo de 7,6 cm
  • Construcción de metal
Información de órdenes
Solicite la cinta por separado.
Especificaciones
Especificaciones
Dispensador de cinta de un solo rollo
Cintas con núcleo de 2,5 cm (3 pulg)
metálica
Para rollo de 54,86 m (60 yardas) de ancho de 1,27 x 1,90 x 2,54 cm (0,5, 0,75 o 1 pulg.)