Learn More
Fisherbrand™ Tubos para microcentrífuga graduados de parte superior plana Snap-Cap™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17818983 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Natural
Esterilidad:
Estéril
Capacidad (métrico):
2 mL
Graduaciones:
0,5 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Código de producto. Color Esterilidad Capacidad (métrico) Graduaciones unitSize
17818983 Natural Estéril 2 mL 0,5 mL paquete de 250
1 options
Código de producto. 17818983
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Disponibles en versión estéril y no estéril.
Available as sterile and nonsterile
  • Fabricado con polipropileno duradero resistente a productos químicos.
  • El tubo de 0,6 ml está graduado en incrementos de 0,2 ml; Tubo de 1,5 ml, en incrementos de 0,5 ml con una graduación adicional en tamaños de 0,1 y 2,0 ml, en incrementos de 0,5 ml
  • Diseñado para su uso en aplicaciones críticas donde la recuperación de muestras minuciosas es importante
  • Soporta velocidades de hasta 30.000xG
  • Recomendado para uso de congelador a centrífuga.
  • Esterilizable en autoclave hasta 120°C y soporta temperaturas bajo cero de hasta -80°C
  • Libre de RNasa/DNasa
Información del pedido
Tubos no estériles suministrados en paquetes a granel. Los tubos estériles (de color natural) vienen envueltos individualmente.
Información de órdenes
Sterile tubes are individually wrapped to maintain sterilty
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Estilo de tapón Tapón a presión con parte superior plana
Capacidad (métrico) 2 mL
Color Natural
Material Polipropileno
Esterilidad Estéril
Tipo de tapón Tapón a presión
RCF máx. 25,000 x g
Graduaciones 0,5 mL
Diámetro (métrico) 13 mm
Longitud (métrico) 40 mm