Learn More
Fisherbrand™ Tubos para microcentrífuga graduados de parte superior plana Snap-Cap™
Tienda Fisherbrand Productos
Descripción
Available as sterile and nonsterile
- Fabricado con polipropileno duradero resistente a productos químicos.
- El tubo de 0,6 ml está graduado en incrementos de 0,2 ml; Tubo de 1,5 ml, en incrementos de 0,5 ml con una graduación adicional en tamaños de 0,1 y 2,0 ml, en incrementos de 0,5 ml
- Diseñado para su uso en aplicaciones críticas donde la recuperación de muestras minuciosas es importante
- Soporta velocidades de hasta 30.000xG
- Recomendado para uso de congelador a centrífuga.
- Esterilizable en autoclave hasta 120°C y soporta temperaturas bajo cero de hasta -80°C
- Libre de RNasa/DNasa
Información del pedido
Tubos no estériles suministrados en paquetes a granel. Los tubos estériles (de color natural) vienen envueltos individualmente.
Información de órdenes
Sterile tubes are individually wrapped to maintain sterilty
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de tapón | Tapón a presión con parte superior plana |
| Capacidad (métrico) | 2 mL |
| Color | Natural |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo de tapón | Tapón a presión |
| RCF máx. | 25,000 x g |
| Graduaciones | 0,5 mL |
| Diámetro (métrico) | 13 mm |
| Longitud (métrico) | 40 mm |