Learn More
Fisherbrand™ Soil Analysis ASTM Hydrometers
These hydrometers are used to determine the specific gravity of soil in the range of 0.995 to 1.038 or -5 to 60g/L (using a weight by volume scale).
80.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Trazables a NIST
Longitud (métrico) 280 mm
Contenido y almacenamiento Los hidrómetros para análisis de suelos deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro, y no deben estar sometidos a temperaturas extremas.
Para utilizar con (aplicación) Para determinar la gravedad específica del suelo en el rango de 0,995 a 1,038 o de -5 a 60 g/l (utilizando una escala de peso por volumen)
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Número ASTM Intervalo de gravedad específica Exactitud Incrementos Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Número ASTM Intervalo de gravedad específica Exactitud Incrementos Precio Cantidad y disponibilidad  
17112435
Ver documentos
Fisherbrand™
13202132
151H Desde 0,995 hasta 1,038 ±0,001 0,001
80.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 20-02-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Estos hidrómetros se utilizan para determinar la gravedad específica del suelo en el rango de 0,995 a 1,038 o de -5 a 60 g/l (utilizando una escala de peso por volumen).
  • 280mm (11 in.) long
  • Lead-free ballast and glass
  • Individually serialized
  • Conform to the accuracy requirements of ASTM hydrometers
  • Temperature standardization: 68°F
Storage:
Soil analysis hydrometers should be stored in a clean, dry, safe place, and should not be subjected to extreme temperatures.
Información de órdenes
Si necesita un informe de calibración de hidrómetro individual, hay disponibles hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados.
Certifications
Se suministran con una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST.Inspeccionado a mano por nuestro equipo de calidad estadounidense.
Especificaciones
Especificaciones
Trazables a NIST
280 mm
Los hidrómetros para análisis de suelos deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro, y no deben estar sometidos a temperaturas extremas.
Para determinar la gravedad específica del suelo en el rango de 0,995 a 1,038 o de -5 a 60 g/l (utilizando una escala de peso por volumen)