Learn More
Fisherbrand™ Etiquetas cuadradas
GREENER_CHOICE
Fisher branded Cryogenic Storage Labels use a special adhesive that is designed to withstand extreme cold temperatures as low as -196º C (-311º F). Our cryogenic storage labels can be printed or written on and will not bleed, smudge or smear. Engineered for you to use in your laser printer.
Marca:  Fisherbrand™ 11010213
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17847201
  • 58.00€ / 20 hojas
Fecha estimada de envío: 07-07-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Labels can be printed or written on and will not bleed, smudge or smear
  • Engineered for use in laser printers
Especificaciones
Especificaciones
Amarillo
No estéril
156/paq.
Hoja de etiquetas cuadradas
156
0,64 x 3,81cm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Etiquetas cuadradas > 0,64 x 3,81 cm; amarillo; 156 etiquetas/hoja