Learn More
Fisherbrand™ Tapas de acero inoxidable para baños de ultrasonidos
Código de producto. 10101081 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (imperial):
0,75 gal
1 gal
Capacidad (métrico):
2,83 L
3,78 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (imperial) Capacidad (métrico) unitSize
10101081 0,75 gal 2,83 L cada uno
10248951 1 gal 3,78 L cada uno
2 options
Código de producto. 10101081
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con los limpiadores ultrasónicos de frecuencia dual Fisherbrand Serie 112xx
  • Con dos orificios
Especificaciones
Tipo Cubierta
Capacidad (métrico) 2,83 L
Capacidad (imperial) 0,75 gal
Para utilizar con (equipo) Unidad de limpieza de ultrasonidos FB11211
Material Acero inoxidable