Learn More
Fisherbrand™ Microcucharas de acero inoxidable
Diseñadas con componentes de gran calidad, estas microcucharas tienen una calidad natural y acabado brillante.
Marca:  Fisherbrand™ 8045
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11593482
  • 58.45€ / paquete de 5
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Diseñadas con componentes de gran calidad, estas microcucharas tienen una calidad natural y acabado brillante.
  • Microcuchara de laboratorio, acero inoxidable de especificación 304, 18/8 no magnético, acabado brillante
  • Longitud = 100 mm
  • Medidas de la cuchara: 8 × 6 × 1,5 mm (an. × p. × al.)
  • Diámetro de la parte central del mango 1,60 mm - «micro»
  • Capacidad de cuchara [líquido] = 0,2 ml
  • Se suministran en paquetes estándar de 10
Especificaciones
Especificaciones
5 paq.
Cuchara
3,6 mm
Acero inoxidable
150 mL
4 mm
150 x 4 mm
150 mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Microcucharas de acero inoxidable > Dimensiones (L x An): 150 x 4mm