Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia desechables estándar Samco™
GREENER_CHOICE
Con solo apretar una vez, aspira hasta 3,2 ml
Marca:  Thermo Scientific™ 225
22.89 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10100630
  • 25.05€ / paquete de 500
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Con solo apretar una vez, aspira hasta 3,2 ml
Las pipetas todo en uno irrompibles eliminan los riesgos de rotura de vidrio y exposición a materiales infecciosos
  • Se acabó el tener que buscar la perilla de caucho adecuada para la pipeta de vidrio. Puesto que toda la unidad es desechable, estas pipetas evitan la contaminación cruzada en las muestras y reducen la contaminación en suspensión en el aire para el personal.
  • Diseño de una sola pieza de polietileno transparente de baja densidad
  • Inertes a líquidos biológicos y a la mayoría de ácidos
  • Funcionan bien siempre que se necesite una transferencia rápida y segura de líquidos
  • En cuatro estilos listos para usar
  • Una presión aspira de 2,0 a 3,3 ml (según el estilo utilizado)
  • Todos ofrecen tamaños de gota repetibles
  • Puede sellarse y refrigerarse para el almacenamiento de muestras (sello con nº de cat. 02-678 del sellador de tubos Hemato-Seal™)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
3,2 ml
Investigación
500/paq.
15,5 cm
Polietileno
Sí
7,5 ml
Pipeta de transferencia
Videos
  • Thermo Scientific Samco - Graduated transfer pipettes
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Thermo Scientific Samco Graduated transfer pipettes
    • Thermo Scientific Samco - Graduated transfer pipettes
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Thermo Scientific Samco Graduated transfer pipettes
      Certificados
      Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
      5 Resultados encontrados
      Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
      Número de lote1424042 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha17/04/2025 Catalog Number225
      Número de lote1425237 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha13/04/2025 Catalog Number225
      Número de lote1425234 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha12/04/2025 Catalog Number225
      Número de lote1424048 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha05/04/2025 Catalog Number225
      Número de lote1425236 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha26/03/2025 Catalog Number225
      Ofertas especiales
      Ofertas especiales
      • Multiple Manufacturers
        Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
        Promo Code: 24155
        Expires2025-04-30
        Days
        1
        Hours
        18
        Minutes
        29
        Seconds
        16
        Hot Deal
        *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/03/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
        Términos y Condiciones See Full Promo Details
      Título del producto
      Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia desechables estándar Samco™ > graduadas; longitud: 15,24 cm (6 pulg); capacidad: 7,5 mL