Learn More
Fisherbrand™ Tubos de microcentrífuga estériles con tapones de rosca
Elija el estilo con faldón o de fondo cónico
158.00€ - 177.50€
Especificaciones
Material del cierre | Polipropileno |
---|---|
Color | Natural |
Material | Polipropileno |
Incluye | Junta tórica |
Esterilidad | Estéril |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | RCF máx. | Forma del fondo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | RCF máx. | Forma del fondo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12350353
|
Fisherbrand™
|
1,5 ml | 30000 xG | Cónicos |
158.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12831731
|
Fisherbrand™
|
2mL | 18000xG | Con faldón |
176.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12390433
|
Fisherbrand™
|
2 ml | 25000 xG | Cónicos |
177.50€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Elija el estilo con faldón o de fondo cónico
- Con tapones acoplados
- Tapones de rosca de color natural con juntas tóricas
- Sin ARNasa ni ADNasa
Especificaciones
Polipropileno | |
Polipropileno | |
Estéril |
Natural | |
Junta tórica | |
Rosca |