Learn More
Fisherbrand™ Sterile Plastic Culture Tubes: Clear Polystyrene
Ideal for tissue culture procedures.
19.40€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Material | Poliestireno |
Para utilizar con | Ideal para procedimientos de cultivo de tejidos |
Esterilidad | Estéril |
Tipo de producto | Tubo de cultivo |
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Envase | Longitud (métrico) | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Envase | Longitud (métrico) | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
16676015
|
Fisherbrand™
149563A |
Sin tapón | A granel - 1 paquete de 125 | 75 mm | 5 mL | N/A | |||
Descripción
Ideal for tissue culture procedures
- Gamma-irradiated and tested for sterility; ready to use
- No chance of residual contamination
- All screw-cap tubes have outside threads and unconstricted necks, making filling and pipetting easier
- All snap caps can be positioned for aerobic or anaerobic applications
Especificaciones
Transparente | |
Ideal para procedimientos de cultivo de tejidos | |
Tubo de cultivo |
Poliestireno | |
Estéril |