Learn More
Fisherbrand™ Bolsas de muestreo estériles con cierre de tira plana
Una alternativa económica y eficiente para la recogida, el envasado y el transporte de muestras
Marca:  Fisherbrand™ 14955195
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11914405
  • 115.00€ / paquete de 250
Fecha estimada de envío: 10-10-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Recoja, envase y transporte muestras de forma económica y eficiente.
  • Estéril para evitar la contaminación de las muestras
Especificaciones
Especificaciones
Bolsa de muestra
Impreso
Estéril
4 mil
10 in
10 in
60 oz
Polietileno
250/paq.
10 x 10 in
25,4 cm
25,4 cm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Bolsas de muestreo estériles con cierre de tira plana > Capacidad: 1,7 l (60 oz.); grosor: 0,1 mm (4 mil.); impresas