Learn More
Fisherbrand™ Pinzas rectas y cónicas de punta fina
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
120 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Funciona bien con poca ampliación.
- Fabricado en acero inoxidable antimagnético.
- La longitud total es de 4,75 pulgadas, L: 4,75 (120 mm); Ancho: 0,393 (10 mm); Alto: 0,06 (1,5 mm)
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de punta | Recto Cónico, Fino |
| Longitud (imperial) | 4,75 in |
| Material | Acero inoxidable |
| Longitud (métrico) | 120 mm |
| Tipo de producto | Pinzas |
| Para utilizar con (aplicación) | Disección, investigación, laboratorios, manipulación de piezas pequeñas |
| Incluye | Sin dentados |