Learn More
Fisherbrand™ Gradillas vacías de recarga SureOne™
GREENER_CHOICE
Para su uso con puntas de pipeta universales Fisherbrand SureOne
Marca:  Fisherbrand™ T10ER-FIS
16.70 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11973456
  • 38.75€ / paquete de 10
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Los insertos (no incluidos) se ajustan a la perfección a la gradilla y permiten un pipeteo multicanal fácil
  • Cierre ranurado diseñado para abrir la tapa automáticamente durante la ventilación del autoclave
  • La tapa con borde para pilas del sistema Sure evita el deslizamiento de las gradillas cuando se apilan o se trasladan por el laboratorio
  • El cierre Safe-Lock permite abrir y cerrar con una sola mano y no se abrirá de forma automática cuando se caiga
  • El diseño con cierre en un toque del sistema Sure mantiene el inserto en su lugar y evita que se eleve mientras se pipetea
  • Tapa abatible con bisagra o extraíble; la modalidad con bisagra no impide el uso de una micropipeta multicanal
Información de órdenes
No se incluyen los insertos; se deben adquirir por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Gradilla vacía
Puntas de pipeta (estándar de 10 a 20 μl)
10 to 20 μL
Videos
  • Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors and SureOne Pipettor Tips (EN)
    Extremely low plunger forces work longer without fatigue and reduce the risk of RSI.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:57
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:57
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors
  • Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors and SureOne Pipettor Tips (ES)
    Fuerzas de presión sobre émbolo extremadamente bajas que permiten trabajar durante más tiempo sin fatiga y reducen el riesgo de lesiones por RSI.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:49
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:49
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Talking Points - Fisherbrand Elite Pipeteadores
SDS
Documentos Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Gradillas vacías de recarga SureOne™ > Para volumen de la punta de 10 a 20 μl