Learn More
Fisherbrand™ Gradillas vacías de recarga SureOne™
13.02 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Description
- Los insertos (no incluidos) se ajustan a la perfección a la gradilla y permiten un pipeteo multicanal fácil
- Cierre ranurado diseñado para abrir la tapa automáticamente durante la ventilación del autoclave
- La tapa con borde para pilas del sistema Sure evita el deslizamiento de las gradillas cuando se apilan o se trasladan por el laboratorio
- El cierre Safe-Lock permite abrir y cerrar con una sola mano y no se abrirá de forma automática cuando se caiga
- El diseño con cierre en un toque del sistema Sure mantiene el inserto en su lugar y evita que se eleve mientras se pipetea
- Tapa abatible con bisagra o extraíble; la modalidad con bisagra no impide el uso de una micropipeta multicanal
Order Info
No se incluyen los insertos; se deben adquirir por separado.
Specifications
Gradilla vacía | |
Puntas de pipeta estándar (1250 μl) | |
1250 μL |
Product Suggestions
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Videos
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipeteadores
Special Offers
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Days
12Hours
22Minutes
2Seconds
32New Offer Ahorre hasta un 92%
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.