Learn More
Masterflex™ Tight-Seal™ Clamps
One-piece, reusable nylon clamps for hoses and tubing.
Marca:  Masterflex™ 90024-37
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10019089
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Abrazaderas de nailon reutilizables de una pieza para mangueras y tubos
  • Resistentes a productos químicos y a la corrosión
  • Con amplia tolerancia a la temperatura
  • Agarre para cerrar a prueba de fugas, presione en el lateral para soltarlo
  • Esterilizado químicamente o con gas para aplicaciones biomédicas o alimentarias
  • Los 12 tamaños se adaptan a tubos con un DE de 6,25 a 36,19 mm (0,246 a 1,425 pulgadas)
Aplicaciones de presión, vacío y líquidos
Especificaciones
Especificaciones
100/paq.
Nailon
0,47/0,53 pulg
de - 32 °F a 194 °F
Abrazadera de manguera y para tubos
De manguera y para tubos con diámetro exterior de 6,25 a 36,19 mm (0,24 a 1,42 pulgadas)
De 0 °C a 90 °C
Entre 1,193 y 1,34 cm