Learn More
Fisherbrand™ Tight-Ties™
Funciona con todos los tipos de tubos de plástico y caucho
37.85€
Código de producto | Marca | Tipo | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11774336
|
Fisherbrand™
90023-42 |
Kit surtido de bridas | de 101,6 a 355,6 mm |
37.85€
paquete de 400 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Funcionan con todos los tipos de tubos de plástico y caucho
- Esterilizados con gas
- Bloqueo automático
- Resistentes a productos químicos y a la corrosión
- Inoxidable
- Nailon no conductivo
Especificaciones
- De – 40 ° a + 85 °C (de – 40 ° a + 185 °F)
- Resistencia a la tracción: de 5.4 a 22.7 kg (de 12 a 50 lb)
- Los diámetros se ajustan de 1/16 a 4 pulg cuando se aprietan