Learn More
Fisherbrand™ Cronómetros de 10 horas Traceable™
Para aplicaciones generales
Marca:  Fisherbrand™ 90024-02
58.28 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11749825
  • 73.42€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 25-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Los cronómetros de 10 horas Fisherbrand™ Traceable™ proporcionan funciones de temporización de acción única, tiempo límite, continua y parcial acumulativa. Para aplicaciones generales
  • Resolución: 0,01 segundos
  • Portátil con caja de plástico ABS resistente
  • Peso neto: 2,5 oz (71 g)
Certifications
Se suministra un certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por el NIST™.
Especificaciones
Especificaciones
Cronómetro digital
Sonoro
0,01 s
Plástico ABS
2,5 in
3 in
0,75 in
1,9 cm
2,5 oz
Cordón y carcasa de plástico ABS con una duración de 4 años, resistentes al agua y sellados con una junta tórica
ISO 17025, A2LA, NIST
10 h
5e-06
LCD
2,5 x 3 x 0,75 pulg (6,35 x 7,62 x 1,9 cm)
6,35 cm
7,62 cm
0,375 in
0,95 cm
0,07 kg
Ensayos enzimáticos, mediciones de viscosidad, estudios con animales y otras pruebas de laboratorio programadas
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Cronómetros de 10 horas Traceable™ > Dimensiones: 2,5 l x 3 An x 0,75 pulgadas de Al (6,35 x 7,62 x 1,9); exactitud: 0,0005%