Learn More
Fisherbrand™ Temporizador de desconexión automática Traceable™
El temporizador se apaga automáticamente después de 5 minutos de inactividad para ahorrar energía de la batería.
Marca:  Fisherbrand™ 93678-83
18.93 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15857934
  • 22.05€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Con un diseño moderno, una carcasa de metal pulido y un respaldo de goma, este temporizador Traceable constituye un valor añadido para cualquier laboratorio.
  • Utilice la función de avance rápido para ajustar rápidamente el tiempo de cuenta atrás. Ajuste el tiempo de cuenta atrás de 99 minutos, 59 segundos a 1 segundo con una precisión del 0,01 %.
  • Las características adicionales incluyen memoria Automatic-Bounceback™ para temporización repetitiva, cronómetro y respaldo antideslizante.
  • Las teclas de gran tamaño y la pantalla del tamaño de 1 pulgada facilitan la configuración del tiempo y la lectura en todo el laboratorio.
  • Pequeño tamaño, 2,62 x 2,5 x 0,68 pulgadas, permite que el temporizador se transporte fácilmente o se pueda trasladar a numerosas ubicaciones, según sea necesario.
  • La pantalla parpadea cuando alarma
  • No hay ruido audible al presionar los botones
  • La frecuencia del sonido de la alarma es más baja
  • Apagado automático después de 5 minutos
Especificaciones
Especificaciones
Temporizador, monocanal
Sí
TraceableLIVE
Certificado rastreable con número de serie individual, dorso magnético, soporte de caballete y batería
NIST, ISO 17025, A2LA
99 minutos, 59 segundos
6,67 x 1,75 x 6,35 cm (2,625 x 0,69 x 2,5 pulgadas)
Digital
Sonoro
12 meses
1
0,01 %
1
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Multiple Manufacturers
    Consiga grandes descuentos en productos para sus análisis
    Promo Code: 24138
    Expires2025-04-30
  • Fisherbrand
    Obtenga hasta un 60% de descuento en productos seleccionados de Fisherbrand
    Promo Code: 24163
    Expires2025-04-30
    New Offer
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/04/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones Comprar ahora
  • Fisherbrand
    Obtenga hasta un 60% de descuento en productos seleccionados de Fisherbrand
    Promo Code: 24163
    Expires2025-04-30
    New Offer
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/04/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones Comprar ahora
Título del producto
Fisherbrand™ Temporizador de desconexión automática Traceable™ >