Learn More
Fisherbrand™ Controlador de temperatura digital Traceable™
Código de producto. 15253996 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -20 °C a +60 °C
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 15253996
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Dos pilas AAA (proporcionan memoria de reserva en caso de fallo de alimentación) y cable de sensor de 1 m de largo
Controla los elementos calefactores, los bloques de refrigeración, las placas calefactoras o las incubadoras.
El controlador de temperatura digital Fisherbrand™ Traceable™ controla los elementos calefactores, los bloques de refrigeración, las placas calefactoras o las incubadoras. Enciende o apaga el equipo cuando la temperatura sube por encima o cae por debajo de los puntos de ajuste.
  • Con un intervalo de temperaturas de – 20 °C a + 60 °C, permite el mantenimiento de temperaturas tanto por encima como por debajo de la temperatura ambiente establecida en incrementos de 1 °C o °F; resolución: 0,1 °C o °F
  • La pantalla LCD de 0,5 pulg (13 mm) de altura muestra la temperatura y el tiempo indicando los segundos.
  • La luz indica si el equipo conectado está encendido o apagado.
  • La anulación manual enciende o apaga el equipo al instante sin que esto afecte a los ajustes de temperatura.
  • 115 V de CA, relé de calificación UL
  • La unidad acepta enchufes estándar de tres clavijas y controla equipos de hasta 1800 W, 15 A.
Información de órdenes
Dimensiones: 7 x 14 x 3 cm (L x An x Al)
Certifications
Se suministra un certificado Traceable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por el NIST ™.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 17025 A2LA, NIST
Intervalo de temperatura (imperial) -4° to +140°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a +60 °C
Anchura (métrico) 14 cm
Anchura (imperial) 5,5 in