Learn More
Fisherbrand™ Temporizador de dos memorias Traceable™
Código de producto. 11755863 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Intervalo de tiempo:
23 h 59 min 59 s
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11755863
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Pila, imán, soporte articulado/pinza, certificado Traceable™
Ofrece operaciones de temporización puntuales ya sea con una cuenta adelante o atrás desde las 23 horas, 59 minutos, 59 segundos
Ofrece operaciones de temporización puntuales ya sea con una cuenta adelante o atrás desde las 23 horas, 59 minutos, 59 segundos. El temporizador de dos memorias Fisherbrand™ Traceable™ permite realizar dos pruebas a la vez; los dos canales de temporización de cuenta atrás se pueden iniciar de forma simultánea. Cuando cada cuenta atrás llega a su fin, se emite una alarma exclusiva y la cuenta adelante parpadea en la pantalla. Cuando se llega a cero, la pantalla comenzará a contar hacia delante.
  • La función de memoria puede realizar innumerables pruebas repetitivas
  • Ambos canales de temporización de cuenta atrás se pueden establecer para recuperar un tiempo específico.
  • Exactitud: 0,01%
  • Resolución: 1 s
  • Recuperación de memoria
  • Intervalo del temporizador: 24 horas
  • Pantalla: LCD de doble línea; cada línea presenta una altura de 1,0 cm (0,375 pulg)
  • Alarma: Una alarma para cada canal, 1 minuto, silencio automático o manual
  • Soporte tipo caballete, clip y dorso magnético
  • Dimensiones: 2,22 x 6,98 x 5,39 cm, An x P x Al (0,875 x 2,75 x 2,125 pulg)
  • Peso: 1,9 oz (54 g)
Certifications
Se suministra un certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por el NIST™.
Especificaciones
Tipo de producto Temporizador portátil/de sobremesa
Intervalo de tiempo 23 h 59 min 59 s
Alarms Sonoro
Exactitud 0,01%
Resolución De 1 s
Pantalla LCD
Batería, tipo Óxido de plata
Altura del visor (imperial) 0,37 in
Altura del visor (métrico) 0,93 cm
Peso (imperial) 1,87 oz
Peso (métrico) 53,01 g
Incluye Pila, imán, soporte articulado/pinza, certificado Traceable
Para utilizar con (aplicación) Para realizar pruebas repetitivas
Certificaciones/conformidad NIST