Learn More
Fisherbrand™ Temporizador con vibración Traceable™
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
Includes
Soporte, dorso magnético, batería, apertura para cordón, certificado Traceable
El innovador temporizador con vibración Fisherbrand™ Traceable™ incluye modos de atrás/adelante, memoria y cronómetro. Resistente al agua y al vapor.
- Tres modos de alarma: sonora, de parpadeo o de vibración
- Cuenta atrás y alarmas en un solo canal
- Memoria automática Bounceback™ para la temporización repetitiva
- Cuenta progresiva durante la emisión de la alarma que indica el tiempo transcurrido desde que empezó a sonar la misma
- Ajustable a un segundo, con una resolución de un segundo
- Cuenta progresiva en el modo cronómetro
- Dorso magnético y soporte/pinza de muelle
- Se suministran las pilas
Especificaciones:
- Intervalo de temporización: 19 horas, 59 minutos
- Resolución: 1 segundo
- Exactitud: 0,01%
- N.º de canales/zonas: 1
- Tamaño: 7,62 x 4,44 x 3,17 cm (3 x 1 3/4 x 1 1/4 pulg.)
- Peso: 2 oz
Aplicaciones:
Ideales para su uso en áreas de limpieza, laboratorios húmedos, plantas de fabricación o trabajo de campo, donde es imposible escuchar un zumbido.
Certificaciones:
Trazable a NIST — Para garantizar la exactitud, se suministra un certificado Traceable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA. Indica la trazabilidad según las normas facilitadas por el National Institute of Standards and Technology (NIST, Instituto Nacional de Estándares y Tecnología estadounidense).
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Temporizador portátil |
| Intervalo de tiempo | 19 h 59 min |
| Alarms | Audible/Visible/Vibración |
| Exactitud | 0,0001 |
| Resolución | 1 s |
| N.º de canales | Uno |
| Batería, tipo | AAA |
| Peso (imperial) | 2 oz |
| Peso (métrico) | 78 g |
| Incluye | Soporte, dorso magnético, batería, apertura para cordón, certificado Traceable |
| Mostrar más |