Learn More
Fisherbrand™ Tapones antivuelco con septum
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
9 mm
13 mm
17 mm
21 mm
25 mm
29 mm
33 mm
37 mm
41 mm
45 mm
49 mm
53 mm
57 mm
Diámetro interior (métrico):
6,5 mm
8 mm
9,5 mm
11 mm
12,5 mm
14 mm
16 mm
17,5 mm
19 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25 mm
Color:
Crema
Rojo
Unit Size:
10 PCS
paquete de 10
Specifications
Specifications
| Diámetro interior (métrico) | 6,5 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para recipientes de abertura estrecha |
| Para utilizar con (equipo) | Para contenedores con un DI de 0,77 a 0,82 cm |
| Posiciones totales | 1 |
| Color | Rojo |
| Diámetro exterior (imperial) | 9 mm |
| Material | Caucho |
| Tipo de producto | Tapón antivuelco con septo |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction