Especificaciones
| Diameter (English) Inside | 0,118 in |
| Diameter (Metric) Inside | 3 mm |
| Material | Nichrome |
| Tipo de producto | Asa de inoculación |
| Grosor | 24 G |
| Longitud del mango (imperial) | 7,25 in |
| Longitud del mango (métrico) | 18,4 cm |
| Tipo de mango | Mango de aluminio |