Learn More
Fisherbrand™ Puntero láser ultrabrillante con llavero
Haz rojo brillante altamente visible con una longitud de onda de 650 nm. El puntero láser ultrabrillante con llavero de Fisherbrand™ funciona eficazmente tanto en condiciones de luz diurna como en la oscuridad.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.03060kg
Includes: La batería de litio alimenta la unidad durante un año de uso intermitente.
Descripción
Diseñado específicamente para presentaciones de diapositivas, gráficos de pared y en trabajo de campo.
- El diámetro del haz es de 3,5 mm (0,13 pulg)
- Con salida de 4 mW y un intervalo de 122m (400 pies)
- Dispone de un llavero para facilitar la portabilidad
- La miniluz mide 6,4 x 2,5 x 0,64 cm (2,50 x 1 0,25 pulg) de diám.
Especificaciones
Puntero láser con llavero | |
650 nm |