Learn More
Fisherbrand™ Bañeras de inmersión de plástico resistentes a ácidosBañeras de inmersión de plástico resistentes a ácidos para limpiadores de ultrasonidos
Código de producto. 10137431 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Limpiador ultrasónico, S 100, S 100/H; S 120, S 120/H
Limpiador ultrasónico, S 180, S 180/H
Limpiador ultrasónico, S 30, S 30/H; S 40, S 40/H; S 60, S 60/H
Limpiador ultrasónico, S 300/S 300 H
Capacidad (métrico):
1.3 L
5.8 L
11.0 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Capacidad (métrico) unitSize
10137431 Limpiador ultrasónico, S 180, S 180/H 11.0 L cada uno
10248761 Limpiador ultrasónico, S 300/S 300 H - cada uno
10177381 Limpiador ultrasónico, S 100, S 100/H; S 120, S 120/H 5.8 L cada uno
10320892 Limpiador ultrasónico, S 30, S 30/H; S 40, S 40/H; S 60, S 60/H 1.3 L cada uno
4 options
Código de producto. 10137431
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcione protección adicional al depósito cuando utilice soluciones de limpieza química agresivas en el limpiador de ultrasonidos.
  • Diseñadas para proporcionar una protección adicional frente a soluciones de limpieza químicas agresivas
  • Incluye una cubierta de ajuste personalizado para evitar fugas y derrames
Especificaciones
Tipo Bañera resistente a ácidos
Capacidad (métrico) 11.0 L
Para utilizar con (equipo) Limpiador ultrasónico, S 180, S 180/H
Incluye Cubierta de plástico
Material Plástico