Learn More
Fisherbrand™ Bobinas de refrigeración para baños de ultrasonidos
Código de producto. 11939597 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
S30 - S70
S80 - S300
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo unitSize
11939597 S30 - S70 cada uno
12612535 S80 - S300 cada uno
2 options
Código de producto. 11939597
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La bobina de refrigeración de la unidad de ultrasonidos Fisherbrand™ está diseñada específicamente para su uso con la serie 112xx de limpiadores de ultrasonidos de doble frecuencia Fisherbrand™. Mantener una temperatura de líquido estable resulta fundamental en la limpieza de ultrasonidos.
  • Mantenga estable la temperatura del baño de refrigeración
  • Garantice una limpieza de ultrasonidos adecuada con la temperatura exacta
  • Se conecta al sistema de refrigeración de ciclo cerrado
Especificaciones
Tipo Serpentín de enfriamiento
Diámetro interior (métrico) 6 mm
Diámetro (métrico) 8 mm
Para utilizar con (equipo) Tamaños de unidad Elmasonic: S 30, S 40, S 70, S 150
Material Acero inoxidable
Modelo S30 - S70