Learn More
Fisherbrand™ Bobinas de refrigeración para baños de ultrasonidos
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Modelo:
S30 - S70
S80 - S300
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Mantenga estable la temperatura del baño de refrigeración
- Garantice una limpieza de ultrasonidos adecuada con la temperatura exacta
- Se conecta al sistema de refrigeración de ciclo cerrado
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Serpentín de enfriamiento |
| Diámetro interior (métrico) | 6 mm |
| Diámetro (métrico) | 8 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Tamaños de unidad Elmasonic: S 60, S 80 - S 130, S 180, S 300 |
| Material | Acero inoxidable |
| Modelo | S80 - S300 |