Learn More
Fisherbrand™ Cestas de inmersión para limpiadores de ultrasonidos
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Polipropileno
Dimensiones (L x An):
59 x 60 mm
74 x 50 mm
78 x 60 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Malla fina para ofrecer seguridad a las piezas pequeñas
- Disponibles en polipropileno o acero inoxidable
- Asa extralarga para facilitar el uso
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Cestillo de inmersión |
| Para utilizar con (equipo) | Unidad de limpieza de ultrasonidos FB11211 |
| Material | Acero inoxidable |
| Forma | Redondo |
| Dimensiones (L x An) | 59 x 60 mm |