Learn More
Fisherbrand™ Cubiertas para limpiadores ultrasónicos Fisherbrand™
Código de producto. 10798294 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Limpiador ultrasónico, 0,8 l
Limpiador ultrasónico, 1,75 l
Limpiador ultrasónico, 18 l
Limpiador ultrasónico, 2,75 y 4,25 l
Limpiador ultrasónico, 28 l
Limpiador ultrasónico, 45 l
Limpiador ultrasónico, 5,75 l
Limpiador ultrasónico, 6,9 y 9,4 l
Limpiador ultrasónico, 9,5 y 12,75 l
Limpiador ultrasónico, 90 l
Tipo:
Cubierta
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10798294
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una cubierta práctica para completar la unidad de limpieza ultrasónica S-Line. Las cubiertas Fisherbrand™ para unidades de limpieza de ultrasonidos de la serie S están fabricadas con plástico azul duradero.
  • Tapa fácil de abrir y cerrar
  • Amortigua el nivel de ruido
  • Diseñadas para su uso como cuenco de goteo cuando se vuelcan
  • Plástico resistente a productos químicos
  • Aumente con mayor rapidez la temperatura de su limpiador ultrasónico
  • Contienen y evitar los derrames y fugas
Especificaciones
Tipo Cubierta
Para utilizar con (equipo) Limpiador ultrasónico, 5,75 l
Para utilizar con (aplicación) Laboratorios médicos y en procesos de producción industrial
Material Plástico