Learn More
Fisherbrand™ Cubiertas para limpiadores ultrasónicos Fisherbrand™
Código de producto. 11716208 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Limpiador ultrasónico, 0,8 l
Limpiador ultrasónico, 1,75 l
Limpiador ultrasónico, 18 l
Limpiador ultrasónico, 2,75 y 4,25 l
Limpiador ultrasónico, 28 l
Limpiador ultrasónico, 45 l
Limpiador ultrasónico, 5,75 l
Limpiador ultrasónico, 6,9 y 9,4 l
Limpiador ultrasónico, 9,5 y 12,75 l
Limpiador ultrasónico, 90 l
Tipo:
Cubierta
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11716208
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Una cubierta práctica para completar la unidad de limpieza ultrasónica S-Line. Las cubiertas Fisherbrand™ para unidades de limpieza de ultrasonidos de la serie S están fabricadas con plástico azul duradero.
  • Fácil de limpiar.
  • Superficies lisas y de corte limpio
  • Satisface las altas exigencias de higiene de los usuarios
Especificaciones
Tipo Cubierta
Para utilizar con (equipo) Limpiador ultrasónico, 90 l
Material Acero inoxidable