Learn More
Fisherbrand™ Cubiertas para limpiadores ultrasónicos Fisherbrand™
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Limpiador ultrasónico, 0,8 l
Limpiador ultrasónico, 1,75 l
Limpiador ultrasónico, 18 l
Limpiador ultrasónico, 2,75 y 4,25 l
Limpiador ultrasónico, 28 l
Limpiador ultrasónico, 45 l
Limpiador ultrasónico, 5,75 l
Limpiador ultrasónico, 6,9 y 9,4 l
Limpiador ultrasónico, 9,5 y 12,75 l
Limpiador ultrasónico, 90 l
Tipo:
Cubierta
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Cubierta |
| Para utilizar con (equipo) | Limpiador ultrasónico, 6,9 y 9,4 l |
| Para utilizar con (aplicación) | Laboratorios médicos y en procesos de producción industrial |
| Material | Plástico |