Learn More
Fisherbrand™ Tapas para baños de ultrasonidos
Estas cubiertas están diseñadas para los baños de ultrasonidos Fisherbrand™.
14.50€ - 140.00€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10060892
|
Fisherbrand™
|
Limpiador ultrasónico, 0,8 l | Cubierta |
14.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10235232
|
Fisherbrand™
|
Limpiador ultrasónico, 1,75 l | Cubierta |
20.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10560243
|
Fisherbrand™
|
Limpiador ultrasónico, 2,75 y 4,25 l | Cubierta |
23.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10798294
|
Fisherbrand™
|
Limpiador ultrasónico, 5,75 l | Cubierta |
28.50€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11846244
|
Fisherbrand™
|
Limpiador ultrasónico, 6,9 y 9,4 l | Cubierta |
37.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10487912
|
Fisherbrand™
|
Limpiador ultrasónico, 9,5 y 12,75 l | Cubierta |
38.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10798484
|
Fisherbrand™
|
Limpiador ultrasónico, 18 l | Cubierta |
39.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10345962
|
Fisherbrand™
|
Limpiador ultrasónico, 28 l | Cubierta |
45.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11706208
|
Fisherbrand™
|
Limpiador ultrasónico, 45 l | Cubierta |
75.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11716208
|
Fisherbrand™
|
Limpiador ultrasónico, 90 l | Cubierta |
140.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Tapa fácil de abrir y cerrar
- Amortigua el nivel de ruido
- Aumente con mayor rapidez la temperatura de su limpiador ultrasónico
- Contienen y evitar los derrames y fugas
Especificaciones
Cubierta |