Learn More
Fisherbrand™ Soporte para herramientas para unidades de ultrasonidos
Código de producto. 10028271 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
:
Para utilizar con la unidad de ultrasonidos FB11211
Código de producto. 10028271
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice este soporte para herramientas Fisherbrand™ con los limpiadores de ultrasonidos de doble frecuencia de la serie 112xx Fisherbrand™. Apoye y manipule fácilmente las herramientas dentro del limpiador de ultrasonidos.
  • Múltiples dientes para soportar múltiples herramientas
  • Las asas dobles aseguran fácilmente el soporte del limpiador de ultrasonidos
  • Acero inoxidable
  • Ligeras y fáciles de transportar
Especificaciones
Tipo Soporte para herramientas
Para utilizar con (equipo) Unidad de limpieza de ultrasonidos FB11211
Altura (imperial) 3.6 in.
Longitud (imperial) Bottom L: 4.5 in.; Top L: 8.2 in.
Material Acero inoxidable
Anchura (imperial) Bottom W: 4.5 in.; Top W: 3 in.