Learn More
Fisherbrand™ Bomba de pipeta universal
Su fácil manejo con una mano ofrece resultados de valoración exactos
25.00€ - 25.80€
Especificaciones
Material | Polietileno |
---|---|
Tipo | Pipeteador, controlador de pipeta |
Código de producto | Marca | Color | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15239805
|
Fisherbrand™
14955110 |
Verde | 10 ml |
25.05€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
15229805
|
Fisherbrand™
14955111 |
Rojo | 25 ml |
25.80€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
15209805
|
Fisherbrand™
14955201 |
Azul | 2 ml |
25.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Fabricada con polietileno de alto grado
- Acepta pipetas serológicas y de vidrio
- Ideal para titulaciones de ácido y jabón
- Las marcas claras facilitan la medición
- Pipeta de 10 ml marcada en incrementos de 0.10 ml
- Pipeta de 25 ml marcada en incrementos de 0.20 ml
- El giro de la ruedecilla regulable aspira o dispensa líquidos
- La palanca lateral permite que se dispense todo el contenido
El modelo de 25 ml encaja en pipetas de 10 ml y 25 ml
Especificaciones
Polietileno | |
Pipeteador, controlador de pipeta |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Bomba de pipeta universal