Learn More
Fisherbrand™ Urine Sedimentation System: Bulb Decanting Pipette
The Fisherbrand™ Urine Sedimentation System is designed to produce the same results as the most popular style urine sedimentation system using the same test procedure
Marca:  Fisherbrand™ 14375560
Encompass
Código de producto. 11947075
  • en la oferta / paquete de 500
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Decanting pipet allows supernatant to be decanted off; leaves 1mL of urine-containing sediment in the bottom of the tube.
Especificaciones
Especificaciones
Bulb Decanting Pipette
Designed to produce the same results as the most popular style Urine sedimentation system using the same test procedure
500 Case
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Fisherbrand™ Urine Sedimentation System: Bulb Decanting Pipette