Learn More
Fisherbrand™ Gafas de seguridad Visitorspec, con revestimiento, antivaho
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Lente revestida
Descripción
Perfecta para proteger a los visitantes en entornos industriales o médicos.
- Gafas de seguridad económicas
- Diseño unilateral envolvente de policarbonato 100 % resistente a los golpes con patillas azules
- La lente transparente absorbe el >99,9 % de la luz UV dañina
- Se coloca sobre las gafas graduadas
- Resistente a los arañazos, antiniebla y antiestática
Compliance
Cumple con los estándares ANSI™ Z87.1-2010.
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Cumple con los estándares ANSI Z87.1-2003. |
Forma | Rectángulo |
Revestimiento de lente | Antivaho, Antiestático, Resistentes a los arañazos |
Tinción de lente | Transparente |
Tipo de producto | Gafas de seguridad |
Color de marco | Transparente |
Estilo de patillas | Longitud ajustable; espátula |
Material | Policarbonato (lente) |
Lens Material | Policarbonato |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Prepárese para la seguridad
Ahorre hasta un 94% en guantes, ropa y mucho másPromo Code: 24131Expires: 2025-06-08
New Offer Compre ahora
Título del producto
Fisherbrand™ Gafas de seguridad Visitorspec, con revestimiento, antivaho >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido