Learn More
Fisherbrand™ Crisoles de porcelana de perfil ancho
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
8mL
17mL
30 ml
50mL
100 ml
150mL
250mL
Diámetro exterior (métrico):
32mm
41mm
50mm
61mm
76mm
84mm
102mm
Altura (métrico):
20mm
26mm
31mm
37mm
46mm
52mm
60mm
Peso (métrico):
10 g
17 g
26 g
35 g
55g
90 g
124 g
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 6
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Porcelana |
| Acabado | Acristalado |
| Temperatura máxima | 1150 °C |
| Grosor (métrico) | 1,75mm |
| Peso (métrico) | 10 g |
| Capacidad (métrico) | 8mL |
| Diámetro exterior (métrico) | 32mm |
| Altura (métrico) | 20mm |
| Product Type | Crisol |