Learn More
Fisherbrand™ Crisoles de porcelana de perfil ancho
Código de producto. 13439719 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
8mL
17mL
30 ml
50mL
100 ml
150mL
250mL
Diámetro exterior (métrico):
32mm
41mm
50mm
61mm
76mm
84mm
102mm
Altura (métrico):
20mm
26mm
31mm
37mm
46mm
52mm
60mm
Peso (métrico):
10 g
17 g
26 g
35 g
55g
90 g
124 g
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 6
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Los índices de calentamiento y enfriamiento no deben superar los 200 °C por hora ni la temperatura máxima de uso de 1100 °C
Código de producto. 13439719
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Los índices de calentamiento y enfriamiento no deben superar los 200 °C por hora ni la temperatura máxima de uso de 1100 °C
Resisten temperaturas de hasta 1150 °C (2102 °F)
Resisten temperaturas de hasta 1150 °C
  • Interior y exterior acristalados, excepto en la superficie exterior del fondo y el borde
Información de órdenes
Los tapones están disponibles por separado
Especificaciones
Material Porcelana
Acabado Acristalado
Temperatura máxima 1150 °C
Grosor (métrico) 2.2mm
Peso (métrico) 35 g
Capacidad (métrico) 50mL
Diámetro exterior (métrico) 61mm
Altura (métrico) 37mm
Product Type Crisol