Learn More
Fisherbrand™ Frascos de recogida de muestras sobre el terreno de boca ancha
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Acabado del cuello:
38 mm
43 mm
53 mm
53mm
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 17 oz, 500 ml |
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Capacidad (imperial) | 17 oz |
Color | Translúcido |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Acabado del cuello | 53 mm |
Certificaciones/conformidad | CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912 |
Closure Included | Sí |
Boca | Ancha |
Tipo de producto | Frasco de recogida de muestras sobre el terreno de boca ancha |
Mostrar más |
Título del producto
Fisherbrand™ Frascos de recogida de muestras sobre el terreno de boca ancha >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido