Learn More
Fisherbrand™ Bolsas para muestras con sello Zipper
Descripción
La función de cierre con cremallera sella de forma segura bolsas
- Polietileno transparente y resistente
- Ideales para recoger, almacenar y proteger muestras de laboratorio de manera fácil y cómoda
- La superficie transparente sin impresión permite al usuario marcar y etiquetar cada bolsa por separado
Su uso no se recomienda con líquidos
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Cierre con cremallera | |
LDPE | |
50 | |
8 x 5 in. (20 x 13cm) | |
20 cm | |
13 cm |
1,1 lb | |
Transparente | |
500 | |
4 mil | |
8 in | |
5 in |