Learn More
Masterflex™ Tubos de PVC con cierres Luer
Click to view available options
Longitud global (métrico):
609 mm
61 cm
Tamaño de la unidad:
5 PCS
Descripción
- Los tubos de alta presión tienen accesorios luer en cada extremo: Luer Lock macho x Luer hembra
- Diferentes longitudes de 254 a 1219 mm (10 a 48 pulgadas)
- Esterilizar con EtO
El uso de este producto no se ha aprobado ni diseñado para aplicaciones médicas, clínicas o de otra índole orientadas a pacientes y, por lo tanto, no debe utilizarse en estos ámbitos.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 1,5 mm |
| Material | PVC |
| Diámetro exterior (imperial) | 30,4 mm |
| Longitud global (métrico) | 609 mm |
| Cantidad de embalaje | 5/pack |
| Esterilidad | Estériles |
| Presión máxima | 500 psi |