Learn More
SCAT™ PFA Fitting
Código de producto. 10202090 Tienda SCAT Europe Productos
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
1.6 mm
2.3 mm
3.2 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. 10202090
Marca: SCAT™ 107061
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Connect your HPLC capillaries safely and tightly to your SCAT™ system. SCAT™ PFA fittings are chemically resistant and fit Safety Caps and Safety Waste Caps. Available for different capillary sizes.
Los conectores SCAT están disponibles en las siguientes versiones:
  • Conector de PFA con empalme integrado en varios colores y diámetros.
  • Conectores de tubo en varios diámetros
Especificaciones
Tipo Conector
Color Verde
Diámetro exterior (métrico) 1.6 mm
Diámetro interior (métrico) 1.6 mm
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de disolventes
Cantidad de embalaje 5 Accesorios
Para utilizar con Tapones de seguridad, tapones de seguridad para residuos, sistemas de HPLC y UHPLC
Material PFA
Esterilizables en autoclave Autoclavable