Learn More
SCAT™ Accesorios para sistemas HPLC
Conecte sus capilares HPLC de forma segura y hermética al sistema SCAT. Los accesorios de PFA de SCAT son resistentes a los productos químicos y se ajustan a las tapas de seguridad y a las tapas de residuos de seguridad. Disponible para diferentes tamaños de capilares.
Marca: SCAT™ 107047
25.90 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23290" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Los conectores SCAT están disponibles en las siguientes versiones:- Conector de PFA con empalme integrado en varios colores y diámetros.
- Conectores de tubo en varios diámetros
Especificaciones
Racor de PFA | |
Tubo de 4 mm de diámetro | |
HPLC preparativa |
Blanca | |
Fitting with Integrated Ferrule (4 mm OD, UNF 5/16 to 24 in.) | |
PTFE |