Learn More
SCAT™ Accesorios para sistemas HPLC
Tienda SCAT Europe Productos
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
3 to 4 mm
6.4 to 8 mm
Entre 2 y 3 mm
Entre 4 y 6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Los conectores SCAT están disponibles en las siguientes versiones:
- Conector de PFA con empalme integrado en varios colores y diámetros.
- Conectores de tubo en varios diámetros
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Conector |
| Color | Blanco |
| Diámetro interior (métrico) | 3 to 4 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Manipulación de disolventes |
| Para utilizar con | 3-4 mm de diámetro interior Tubos de conducción |
| Material | Polipropileno |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |