Learn More
SCAT™ Accesorios para sistemas HPLC
Conecte sus capilares HPLC de forma segura y hermética al sistema SCAT. Los accesorios de PFA de SCAT son resistentes a los productos químicos y se ajustan a las tapas de seguridad y a las tapas de residuos de seguridad. Disponible para diferentes tamaños de capilares.
Marca: SCAT™ 107045
25.90 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23290" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Los conectores SCAT están disponibles en las siguientes versiones:- Conector de PFA con empalme integrado en varios colores y diámetros.
- Conectores de tubo en varios diámetros
Especificaciones
Racor de PTFE | |
4.76 mm | |
Empalme integral, 4,76 mm | |
PTFE |
Blanca | |
Manipulación de disolventes para HPLC, tapones de seguridad para residuos de HPLC | |
Tapones de seguridad/tapones de seguridad para residuos |