Learn More
SCAT™ PFA Fitting
Tienda SCAT Europe Productos
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
1.6 mm
2.3 mm
3.2 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Descripción
Los conectores SCAT están disponibles en las siguientes versiones:
- Conector de PFA con empalme integrado en varios colores y diámetros.
- Conectores de tubo en varios diámetros
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Conector |
| Color | Azul |
| Diámetro exterior (métrico) | 3.2 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 3.2 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Manipulación de disolventes |
| Cantidad de embalaje | 5 Accesorios |
| Para utilizar con | Tapones de seguridad, tapones de seguridad para residuos, sistemas de HPLC y UHPLC |
| Material | PFA |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |